Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets en nickel de forme basse
28.60€ - 131.00€
Spécification
Description | Low Form |
---|---|
Matériau | Nickel |
Product Type Specs | Nickel Crucible |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15413585
|
Thermo Scientific Chemicals
035885.KT |
15 mL | 36mm | 23mm | |||||
15483585
|
Thermo Scientific Chemicals
035906.KT |
20mL | 33mm | 30mm |
47.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15443595
|
Thermo Scientific Chemicals
035927.KT |
25mL | 45mm | 23mm |
37.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15403605
|
Thermo Scientific Chemicals
035948.KT |
35 ml | 46mm | 30mm |
44.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15463605
|
Thermo Scientific Chemicals
035969.KT |
55mL | 46mm | 35mm |
48.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15423615
|
Thermo Scientific Chemicals
035996.KT |
55mL | 47mm | 43mm |
47.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15413635
|
Thermo Scientific Chemicals
036057.KT |
100 mL | 59mm | 46mm |
50.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15443635
|
Thermo Scientific Chemicals
036084.KT |
250 mL | 82mm | 60mm |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Low Form | |
Nickel | |
Nickel Crucible |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche