Learn More
BRAND™ Éprouvette graduée de forme basse
Éprouvette graduée de forme basse conçue pour une clarté et une visibilité élevées.
Marque: BRAND™ 41554
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent, high clarity
- Calibrated to contain (TC, In)
- Exposure to temperatures up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits
Spécification
500 mL | |
Low Form | |
10 mL | |
80°C |
SAN | |
Embossed | |
10 mL |