Learn More
BRAND™ Bécher en verre de forme basse
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
50 ml
Description
- DIN EN ISO 3819
- Avec un bec verseur
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 10 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Comprend | Bec verseur |
Type | Forme basse |
Graduated | Non |