Learn More
Kartell™ Bécher de forme basse avec graduations bleues
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Description
Mesure avec précision le volume d’un liquide.Le bécher de forme basse Kartell™ avec graduations bleues utilise des lignes horizontales marquées pour aider à mesurer divers volumes d’un liquide.
- Bonne résistance chimique
- Graduations bleues permanentes moulées dans le bécher
- Peut résister à des températures allant jusqu’à 170°C pendant de courtes périodes
- Convient aux applications avec des aliments
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 133mm |
Capacité (métrique) | 2 000 ml |
Matériau | PMP |
Plage de graduations | 50 ml |
Hauteur (métrique) | 184mm |
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | Non |
Graduated | Oui |
Scale | Échelle graduée permanente |