Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ pour chlore total
Réactif DPD en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
Marque:  Lovibond™ 530123
Code produit. 11709039
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Réactifs DPD en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
  • À utiliser dans les colorimètres SC450™ et les kits d’analyse d’eau Aqua Comparator™
  • Également compatible avec les instruments et les kits de tests Hach™
  • Les sachets en feuille d’aluminium scellés faciles à ouvrir éliminent le risque de contamination croisée
  • Disponibles pour les tailles d’échantillons de 5, 10 et 25 ml
  • Durée de conservation étendue jusqu’à 5 ans
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Compliance
Méthode DPD acceptée par l’EPA américaine
Spécification
Spécification
EPA américaine
Poudre
Colorimètre SC450 et kits d’analyse d’eau Aqua Comparatortrade;, instruments et kits de tests Hachtrade;, spectrophotomètre
0 à 2 mg/l
0,33 oz.
10 mL
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
1000/boîte
Réactif pour la détermination du chlore total DPD