Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ pour chlore libre
Réactif DPD en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
Marque: Lovibond™ 530093
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Réactifs DPD en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
- À utiliser dans les colorimètres SC450™ et les kits d’analyse d’eau Aqua Comparator™
- Également compatible avec les instruments et les kits de tests Hach™
- Les sachets en feuille d’aluminium scellés faciles à ouvrir éliminent le risque de contamination croisée
- Disponibles pour les tailles d’échantillons de 5, 10 et 25 ml
- Durée de conservation étendue jusqu’à 5 ans
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Compliance
Méthode DPD acceptée par l’EPA américaine
Spécification
EPA américaine | |
Poudre | |
Colorimètre SC450 et kits d’analyse d’eau Aqua Comparatortrade;, instruments et kits de tests Hachtrade;, spectrophotomètre | |
0 à 3,5mg/L | |
0,16 oz. |
5 mL | |
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales | |
1000/boîte | |
Réactif DPD pour la détermination du chlore libre |