Learn More
Lovibond™ Comparator 705
Système d’analyse de l’eau colorimétrique visuelle polyvalent et très précis pour une analyse rapide et précise de l’eau et une mesure des couleurs
Brand:  Lovibond™ 142000
Product Code. 10273611
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products »
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Système d’analyse de l’eau colorimétrique visuel polyvalent et très précis pour une analyse rapide et précise de l’eau et une mesure des couleurs
Idéal pour tester l’eau, les eaux usées, l’eau de chaudières et l’eau de refroidissement, les fluides de procédé, les piscines, les spas et bien plus encore dans le laboratoire, l’usine, la salle de classe et sur le terrain. L’instrument portatif est simple d’utilisation et fournit des résultats précis et reproductibles.
  • De poche et entièrement portatif
  • Peut être utilisé pour une grande variété d’applications de mesure des couleurs
  • Le prisme grossissant intégré apporte des couleurs d’échantillon standard et de test côte à côte et en une seule image, ce qui permet de réaliser une correspondance exacte des couleurs
  • La cuve à échantillon réglable peut accueillir des cuves de 10 à 40 mm de longueur de trajet
  • Fonctionnement par simple pression sur un bouton
  • Compensation pour les échantillons colorés ou turbides
  • Cohérence garantie avec les étalons de verre de couleur permanents
  • Les disques de couleur ne ternissent pas, résistent aux produits chimiques et ne se rayent pas ; conformes à la norme ISO 7392/2
  • Utilise des tubes de 13 mm et 10 ml (600-T13P)
  • Un système Nesslerizer est requis pour les tests spécifiés afin d’obtenir des résultats précis. 
Remarque : les tubes et les disques couleur ne sont pas inclus ; vendus séparément.  (Pour les tubes, voir 600-T13P.)  
Specifications
Specifications
ISO 7393-2
(1) Boîtier du Comparator 705. (Les tubes sont vendus séparément ; voir 600-T13P. Les disques couleur sont également vendus séparément.)
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products