Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Fer
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
Marque:  Lovibond™ 147220
Code produit. 10346762
  • 75.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes:
  • Boîtier Aqua Comparator
  • Disque de l’Aqua Comparator
  • Comprimés de fer LR (100/boîte)
  • Comprimés de fer (II) LR (100/boîte)
  • 2 cellules d’échantillons de 13,5mm
  • Broyeur de comprimés
  • Instructions
  • Mallette de transport
Description
Description
  • Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
Spécification
plusmn; 5 %
Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés de fer LR, comprimés de fer (II) LR, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport
0 à 1mg/L
Analyse d’eau courante
100
Kit de test de fer LR
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.