Learn More
Lonza™ Milieux de culture sans sérum hématopoïétiques BioWhittaker™ X-VIVO™ 20
Pour la recherche sur l’immunothérapie adoptive et la thérapie cellulaire
Marque: Lonza™ BE04-448Q
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ne contient pas de lymphokines nécessaires à l’activation des lymphocytes humains
- Destiné aux procédures in vitro
- Les enregistrements maîtres d’appareils (DMR) pour ces produits sont conservés dans un fichier maître FDA
- Milieux chimiquement définis optimisés pour des types de cellules spécifiques
- Destiné à la fabrication ou à une utilisation en laboratoire
- Développé et optimisé pour soutenir la génération de cellules LAK à partir de PBL appauvri en monocyte à haute densité
- Limité par la loi fédérale (USA) à l’usage expérimental
- Ces produits sont destinés exclusivement à la recherche
- Non approuvé pour une utilisation chez l’homme ou vétérinaire, pour une application à des humains ou à des animaux, ou pour une utilisation dans des procédures cliniques ou in vitro
Spécification
2° à 8°C | |
Milieux sans sérum de cellules souches (SFM) | |
Gentamicine, Rouge de phénol | |
1 L |