Learn More
Lonza™ PBS AccuGENE™
Solutions prêtes à l’emploi idéales pour une vaste gamme d’applications de biologie moléculaire
Marque: Lonza™ 51225
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les tampons de biologie moléculaire AccuGENE sont des solutions prêtes à l’emploi idéales pour une vaste gamme d’applications de biologie moléculaire.Chaque réactif est préparé avec 18 mégohms d’eau, filtrée à l’aide d’un filtre de 0,2 micron et rempli dans des flacons stériles.
- Fiable : fabriquée selon des normes strictes de contrôle de la qualité afin d’assurer la cohérence entre les lots.
- Haute qualité : aucune activité détectable de DNase, de RNase ou de protéase sauf indication contraire.
- Efficace : les solutions prêtes à l’emploi éliminent le temps de préparation des expériences.
- Flexible : des solutions personnalisées sont disponibles pour répondre aux besoins individuels
Spécification
De 18° à 26°C | |
1 000 ml | |
Idéal pour une vaste gamme d’applications de biologie moléculaire |
1 X PBS | |
KH2PO4 à 1,7 mm, Na2HPO4 à 5 mM, NaCl à 150 mM | |
7,4 |