Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ à longue poignée
Sampling Systems™ Le PharmaScoop™ à longue poignée est idéal pour écoper les poudres lorsque vous voulez tenir vos mains éloignées.
Marque:  Sampling Systems™ A396-1000
Code produit. 13482839
  • 131.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Poignée extra longue
  • Surface lisse
  • 316 l acier inoxydable
  • Angles arrondis pour un nettoyage facile
  • Conformes GMP
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (316L)
1 000 ml
Poli
600 mm