Learn More
Lenz Laborglasintrumente Long Ground Sockets
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01100634
Code produit. 10234191
  • 232.14€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Prises rodées coniques
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
10/paquet
2,3 mm
Verre borosilicaté 3.3
NS 34/45
40 mm