Learn More
Jenway™ Électrode combinée à corps en verre long avec portée de 350 mm
Électrode combinée à corps en verre long avec portée de 350 mm
Marque: Jenway™ 10090-81
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Type : Combinée
- Type d’extrémité : Ampoule
- Gamme de pH : 1-14
- Plage de températures : 0 à 80°C
- Matériau du corps : Verre
Spécification
Combinaison, rechargeable | |
Corps en verre | |
4,0 M KCl/AgCl | |
Jonction simple AgCl | |
90% de la lecture finale en 30 secondes | |
0°C à 80°C | |
1 m | |
12 mm |
Céramique annulaire | |
0 à 14 | |
Pour un usage général et des mesures dans de grands flacons | |
0±20 mV | |
95 à 102 % | |
Ampoule | |
320 mm |