Learn More
Thermo Scientific™ Système de 6 racks et boîtes Locator
Le système de racks et boîtes Locator 6 permet de stocker économiquement jusqu’à 6,000 échantillons, ce qui simplifie la récupération des échantillons et consomme un minimum d’azote liquide.
9487.20€
Spécification
Type | Dewar LN2 à remplissage manuel |
---|---|
Capacité (impériale) | 6,2 f^3 |
Capacité (métrique) | 184 L |
Isolation | Vide |
Modèle | Locator 6 |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15529975
|
Thermo Scientific™
CY509113 |
Moniteur de niveau |
9487.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le système de stockage cryogénique permet de stocker économiquement jusqu’à 6 000 échantillons, ce qui simplifie la récupération des échantillons et consomme un minimum d’azote liquide.
Caractéristiques :- La conception compacte minimise l’encombrement tout en maximisant la capacité de stockage.
- Le système est adapté aux méthodes manuelles et informatiques de gestion de l’inventaire.
- Les échantillons sont stockés à une température inférieure à -180°C, même s’il ne reste que 2 po (5 cm) d’azote liquide dans le récipient.
- La protection des échantillons irremplaçables est assurée par un moniteur de niveau à ultrasons en option, minimisant l’évaporation d’azote liquide et la conduction.
- Une alarme sonore se déclenche lorsque le niveau d’azote passe en dessous du seuil de sécurité
- Une isolation par le vide sophistiquée minimise l’évaporation de l’azote liquide et réduit les coûts d’exploitation.
- Un système de verrouillage de sécurité empêche tout accès non autorisé.
Inclut :
Racks en acier inox, numérotés et conçus pour une utilisation avec les boîtes cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ de 2 po (5 cm) (des racks de plus grandes dimensions sont disponibles pour stocker des ampoules de 5.0 ml). Également disponible avec ou sans contrôleur de niveau d’azote liquide (ce moniteur en option installé en usine peut aussi être acheté séparément).
Matériel nécessaire :
Boîtes cryogéniques Nalgene (à commander séparément)
Compatible avec :
- Boîtes Nalgene, 2 po pour flacons de 1.0 et 1.5 ml, 100 flacons par boîte, 10/boîte (CS509X24)
- Boîtes Nalgene, 2 po pour flacons de 2 ml, 81 flacons par boîte, 40/boîte (CS509X4) ; 20/boîte (CS509X5)
- Boîtes Nalgene, 4 po pour flacons de 5 ml, 81 flacons par boîte, chacune (CS509X10)
- Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
- 2 ventouses de rechange pour pince CryoClaw (AY509X19)
- Registre (LT509X5)
- Contrôleur de niveau, installé par le client : CN509X11-70 (100/220 V)
- Rack pour flacons de 5.0 ml (boîtes non incluses) (HR509X32A-70)
- Flacons de 1 ml, 500/boîte (AY509X32)
- Flacons cryogéniques de 1.2 ml, 500/boîte, 1.2 ml (AY509X13)
- Flacons de 1.5 ml, 500/boîte (AY509X33)
- Flacons cryogéniques de 2.0 ml, 500/boîte, 2.0 ml (AY509X12)
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
Spécification
Dewar LN2 à remplissage manuel | |
184 L | |
Locator 6 | |
37,5 in | |
26 in | |
66 cm | |
Niveau ultrasonique | |
0,99 L | |
160 lb | |
Boîtes (60/Système) |
6,2 f^3 | |
Vide | |
185 jours | |
95,3 cm | |
8,5 in | |
21,5 cm | |
110/220 V | |
6000 | |
72,6 kg | |
10 boîtes |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.