Learn More
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™
Lisez rapidement et précisément les températures grâce à l’alcool bleu sur fond blanc. Le thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité et comprend un capuchon anti-rotation bleu ainsi qu’un anneau de suspension de sécurité.
Marque: Brannan™ 44/820/0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Lisez rapidement et précisément les températures grâce à l’alcool bleu sur fond blanc.Le thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité et comprend un capuchon anti-rotation bleu ainsi qu’un anneau de suspension de sécurité.
- Facile à lire grâce au fond blanc
- Avec anneau de suspension de sécurité
- Avec bouchon antirotation bleu
- Disponible dans différentes plages de températures
Spécification
Alcool bleu | |
immersion partielle | |
405 mm | |
Thermomètre de laboratoire | |
51°C | |
- 1°C | |
Usage général | |
0,1°C |
Usage général | |
Pièce de fermeture non emboitable Brannan | |
Verre | |
123,8°F | |
30,2°F | |
-1°C à +51°C | |
±1°C | |
76 mm |