Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de LIX / CXCL5 de souris
Sandwich ELISA Kit
Marque:  Invitrogen™ EMCXCL5X5
Code produit. 17125719
  • 2690.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
The Mouse LIX (CXCL5) ELISA quantitates Ms LIX in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms LIX. Principle of the method The Mouse LIX solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La CXCL5 est membre de la sous-famille CXC de chimiokines. L’ADNc code une protéine précurseur de 114 acides aminés qui, lorsqu’elle est clivée, génère un peptide signal de 36 acides aminés et une protéine mature de 78 acides aminés qui contient une séquence de 12 acides aminés trouvée avant le motif CXC. La CXCL5 est produite par diverses cellules épithéliales humaines et se lie aux mêmes récepteurs que l’IL8 et le NAP2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P50228
35 pg/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Plasma, Sérum, Surnageant
5 x 96 dosages
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
20311
<12%
Chromogène, SAV-HRP, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Couvercles de plaques adhésives, Anticorps de détection biotinylé, Plaques à 96 puits pré-enduites, Solution d’arrêt, Tampon de lavage
5 x 96 tests
Inflammation
2°C à 8°C
Souris
4 heures 45 min
31,25 pg/ml à 2 000 pg/ml
35 pg/ml à 2 000 pg/ml
Biotine
Chimiokine & récepteurs
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptine R, LEPTINE (OB), L-sélectine, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Souris
Lecteur de microplaques colorimétriques
AMCF-II,Cxcl6,ENA-78,GCP-2,LIX,Scyb5,Scyb6
<10%
HRP
RUO
Plasma, 20 μl ; sérum, 20 μl ; surnageant, 50 μl
AMCF-II, ENA-78, GCP-2, LIX, Scyb5, Scyb6
1 heures 20 min