Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Cell Vitality Assay Kit, C12 Resazurin/SYTOX™ Green
Le kit de dosage de vitalité cellulaire LIVE/DEAD fournit un dosage par fluorescence simple à deux couleurs qui distingue les cellules métaboliquement actives des cellules endommagées et des cellules mortes.
Marque: Molecular Probes™ L34951
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un dosage par fluorescence simple à deux couleurs qui distingue les cellules métaboliquement actives des cellules endommagées et des cellules mortes
- Le dosage est basé sur la réduction de la résazurine-C12 à la résorufine-C12 rouge fluorescent dans les cellules métaboliquement actives et sur l’absorption de la coloration de l’acide nucléique vert fluorescent, colorant vert SYTOX, dans les cellules avec membranes plasmiques compromises (généralement cellules apoptotiques et nécrotiques tardives)
- Dans ce dosage, les cellules mortes émettent principalement de la fluorescence verte et des cellules saines et métaboliquement actives émettent principalement de la fluorescence rouge
- Les cellules endommagées présentent une fluorescence rouge et verte réduite
Spécification
Imperméable, perméable | |
Vert, rouge | |
Kit de dosage de vitalité cellulaire LIVE/DEAD™, C12 résazurine/SYTOX™ vert | |
Test de viabilité | |
Kit de dosage de vitalité cellulaire | |
C12 résazurine : 563/587 nm SYTOX™ vert : 504/523 nm |
|
Tube(s) | |
1000 analyses | |
DMSO (diméthylsulfoxyde) |
Cellules de mammifères, cellules eucaryotes | |
Contient 5 flacons de résazurine-C12 (40 μg par flacon), 1 flacon de SYTOX™ vert (100 μl, solution de 10 μM dans le DMSO), 1 flacon de DMSO (1,5 ml) et tampon au phosphate 10X (100 ml). Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
|
Fluorescence | |
Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, lecteur de microplaques, Cytomètre en flux, Lecteur de microplaques | |
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) | |
504/563 nm | |
Live/DEAD™, SYTOX™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.