Learn More
Thermo Scientific Chemicals Litmus, pur, niveau indicateur
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Litmus |
Merck Index | 15, 5603 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol |
Spectre IR | Authentique |
Qualité | Pures |
Conditionnement | Flacon en verre |
Intervalle de transition visuelle | from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue) |
Couleur | Noir-bleu à bleu |
Quantité | 100 g |
Forme physique | Poudre ou granulés |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Litmus