Learn More
Litmus, indicateur (pH 5-8), pour titration, Honeywell Fluka™
Indicateur (pH 5-8), pour la titration
299.12€ - 3705.68€
Identifiants chimiques
CAS 1393-92-6
Numéro MDL MFCD00000826
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15696030
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
61280-25G
25 g Bouteille en verre
299.12€
25g
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
15606040
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Honeywell-Fluka
61280-500G
500 g Bouteille en verre Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Chemical Identifiers
1393-92-6
MFCD00000826
Specifications
Litmus
1393-92-6
≤100.0000%
MFCD00000826
Indicator (pH 5-8), for titration
≥90.0000%
CHCl3
Réactifs analytiques
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 1620 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'einecsNumber' : 215-739-6
Recommended Storage : Temp. ambiante
SDS
Documents
Documents
Certificates