Learn More
Tri-tert-butoxyaluminohydrure de lithium, Solution dans THF 1,1 M, Thermo Scientific Chemicals
141.71€ - 635.16€
Identifiants chimiques
CAS | 17476-04-9, 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H28AlLiO3 |
Numéro MDL | MFCD00011532 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10512833
|
Thermo Scientific Acros
377581000 |
100 mL | Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain |
141.71€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10066132
|
Thermo Scientific Acros
377588000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
635.16€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
17476-04-9, 109-99-9 | |
C12H28AlLiO3 | |
MFCD00011532 |
Spécification
Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride | |
1.1M Solution in THF | |
C12H28AlLiO3 | |
0.9000g/mL | |
Solution |
Incolore | |
17476-04-9, 109-99-9 | |
MFCD00011532 | |
254.28 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Peut irriter les voies respiratoires.Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.Liquide et vapeur inflammables.Peut former des
Déclaration GHS P Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes.- Ne pas fumer.Porter un équipement de protection des yeux / du visage.EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
danger
Recommended Storage : Le produit peut développer une certaine turbidité pendant le stockage
- Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride, 1.1M solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.