Learn More
Tétraborate de lithium, Honeywell
≥ 99,9 % de base de métaux à l’état de traces
142.79€ - 479.98€
Identifiants chimiques
CAS | 12007-60-2 |
---|---|
Formule moléculaire | B4Li2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.11 |
Numéro MDL | MFCD00011083 |
Clé InChI | RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dilithium(1+) bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
SMILES | [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15672190
|
Honeywell Research Chemicals
222534-250G |
250 g |
142.79€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15662190
|
Honeywell Research Chemicals
222534-1KG |
1 kg |
479.98€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
12007-60-2 | |
169.11 | |
RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N | |
[Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
B4Li2O7 | |
MFCD00011083 | |
dilithium(1+) bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
Spécification
Lithium Tetraborate | |
B4Li2O7 | |
MFCD00011083 | |
RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N | |
dilithium(1+) bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) | |
169.12g/mol | |
≥0.25g/mL at 25°C |
12007-60-2 | |
Li2B4O7 | |
NONH for all modes of transport | |
[Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 | |
169.11 | |
≥99.9% (trace metals basis) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-514-3