Learn More
Tétraborate de lithium / métaborate de lithium / bromure de lithium (66,67% / 32,83% / 0,50 %), cristal pur de flux de fusion pour la préparation d’échantillons, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Description
Includes
Certificat d’analyse Traceable NIST certifié ISO/CEI 17025 et ISO/CEI — Guide 34, fiche de données de sécurité
Étalons non organiques fabriqués pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Flux de fusion de qualité pure
- 1 kg
- Tétraborate de lithium / métaborate de lithium / bromure de lithium (66,67% / 32,83% / 0,50 %)
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Réclamation GHS/OSHA
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium Tetraborate/Lithium Metaborate/Lithium Bromide |
Note relative au nom | Fusion Flux |
Quantité | 1 kg |
Qualité | Pures |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Divers |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Fusion Flux - Pure Grade
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: lithium metabirate,lithium bromide
Produit destiné à un usage en laboratoire uniquement