Learn More
Solution de lithium pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
55.55€ - 107.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-93-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 63.01 |
Numéro MDL | MFCD00011349 |
Clé InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
Nom IUPAC | lithium |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12992135
|
Fisher Chemical
A 024 100 |
100 mL | Flacon |
55.55€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12902145
|
Fisher Chemical
A 024 250 |
250 mL | Flacon |
73.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12912145
|
Fisher Chemical
A 024 500 |
500 mL | Flacon |
107.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
7439-93-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
944 | |
lithium |
Spécification
Lithium | |
7439-93-2 | |
HNO3 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
lithium | |
944 | |
H2O |
1g/L | |
Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique | |
MFCD00011349 | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 | |
Liquid |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois.(12 mois après l’ouverture)