Learn More
Perchlorate de lithium, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339738
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Pour batterie au lithium
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-03-9
Formule moléculaire ClH6LiO7
Poids moléculaire (g/mol) 160.43
Numéro MDL MFCD00011079
Clé InChI JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
CID PubChem 23665649
Nom IUPAC Perchlorate de lithium
SMILES [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 400°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Lithium perchlorate, anhydrous
Point de fusion 236°C
Couleur Blanc
Forme physique Granulaire, ampoule sous argon
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and ethyl acetate.
Poids de la formule 106.4
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystals
Densité 2.43
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.