Learn More
Perchlorate de lithium, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Pour batterie au lithium
56.51€ - 372.86€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-03-9 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH6LiO7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.43 |
Numéro MDL | MFCD00011079 |
Clé InChI | JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1 |
CID PubChem | 23665649 |
Nom IUPAC | Perchlorate de lithium |
SMILES | [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044225.09 |
10 g |
56.51€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11339738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044225.18 |
50 g |
131.66€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044225.30 |
250 g |
372.86€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
7791-03-9 | |
160.43 | |
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M | |
23665649 | |
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O |
ClH6LiO7 | |
MFCD00011079 | |
lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1 | |
Perchlorate de lithium |
Spécification
400°C (decomposition) | |
236°C | |
Blanc | |
99% | |
MFCD00011079 | |
Soluble in water,alcohol and ethyl acetate. | |
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O | |
160.43 | |
106.4 | |
Hygroscopic | |
2.43 g/cm3 at 20°C |
Lithium perchlorate, anhydrous | |
7791-03-9 | |
Granulaire, ampoule sous argon | |
ClH6LiO7 | |
lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1 | |
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M | |
Perchlorate de lithium | |
23665649 | |
Odorless | |
White crystals |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P283-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-237-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.