Learn More
Perchlorate de lithium, réactif ACS, ≥ 95,0 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15611760
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Réactif ACS, ≥ 95,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-03-9
Formule moléculaire ClH6LiO7
Poids moléculaire (g/mol) 160.43
Numéro MDL MFCD00011079
Clé InChI JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Perchlorate
Point de fusion 236°C
Couleur Blanc
pH 6.0 to 9.5 (at 106.4g/L 25°C)
Quantité 500 g
Formule linéaire LiClO4
Numéro UN UN1481
Synonyme sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
SMILES [Li+].O.O.O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Nom IUPAC lithium(1+) trihydrate perchlorate
CID PubChem 516899
Poids de la formule 106.39g/mol
Pourcentage de pureté ≥95.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Granules
Densité 2.420g/cu.cm