Learn More
Méthanolate de lithium, pur, solution 2,2M (10 % en poids) dans le méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10611955
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-34-9, 67-56-1
Formule moléculaire CH3LiO
Poids moléculaire (g/mol) 37.97
Numéro MDL MFCD00036357
Clé InChI JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium methoxide, lithium methanolate, methanol, lithium salt, lithium methylate, liome, methanol, lithium salt 1:1, liom, lithium methylat, lithotab methoxide, lioch3
CID PubChem 4177230
Nom IUPAC Lithium ; méthanolate
SMILES [Li+].C[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium methoxide
Couleur Incolore
Note relative au nom 10% Solution in Methanol
Formule linéaire CH3OLi
Densité 0.8500g/mL
Poids de la formule 37.97
Pourcentage de pureté ≥10%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Quantité 800 mL
Forme physique Liquide