Learn More
Métaborate de lithium / bromure de lithium (99,5 % / 0,50 %), cristal pur de flux de fusion pour la préparation d’échantillons, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Description
Includes
Certificat d’analyse Traceable NIST certifié ISO/CEI 17025 et ISO/CEI — Guide 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Flux de fusion de qualité pure
- 1 kg
- Métaborate de lithium / bromure de lithium (99,5 % / 0,50 %)
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium Metaborate/Lithium Bromide |
Note relative au nom | Fusion Flux Pure |
Quantité | 1 kg |
Qualité | Pures |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire