Learn More
Hydroxyde de lithium, qualité réactif, 98 %, Honeywell™
Qualité réactif, 98 %
95.82€ - 252.82€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-65-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HLiO |
Poids moléculaire (g/mol) | 23.95 |
Numéro MDL | MFCD00011095 |
Clé InChI | WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous |
CID PubChem | 3939 |
ChEBI | CHEBI:33979 |
Nom IUPAC | lithium;hydroxide |
SMILES | [Li+].[OH-] |
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
1310-65-2 | |
23.95 | |
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M | |
3939 | |
lithium;hydroxide |
HLiO | |
MFCD00011095 | |
lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous | |
CHEBI:33979 | |
[Li+].[OH-] |
Spécification
Lithium hydroxide | |
1310-65-2 | |
HLiO | |
MFCD00011095 | |
lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous | |
[Li+].[OH-] | |
23.95 | |
CHEBI:33979 | |
98% | |
Powder |
470°C | |
Violet à blanc | |
LiOH | |
UN2680 | |
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M | |
lithium;hydroxide | |
3939 | |
23.95g/mol | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338-P310
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 215-183-4