missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monohydrate d’hydroxyde de lithium, Honeywell Fluka™

Code produit. 15631240
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Purum, ≥ 98,5%

  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1310-66-3
Formule moléculaire H3LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 41.96
Numéro MDL MFCD00149772
Clé InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
CID PubChem 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]

Spécification

Nom chimique ou matériau Lithium Hydroxide Monohydrate
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire LiOH · H2O
Numéro UN UN2680
Nom IUPAC hydroxyde de lithium hydraté
Poids de la formule 41.96
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité purum
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'