Learn More
Monohydrate d’hydroxyde de lithium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15625420
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
Réactif ACS, ≥ 98,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-66-3
Formule moléculaire H3LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 41.96
Numéro MDL MFCD00149772
Clé InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
CID PubChem 168937
Nom IUPAC hydroxyde de lithium hydraté
SMILES [Li+].O.[OH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium hydroxide monohydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire LiOH · H2O
Numéro UN UN2680
Poids de la formule 41.96g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%