Learn More
Hydrure de lithium, 97 %, pur, poudre (< 100 μm), Acros Organics
Code produit. 10275221
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7580-67-8
Formule moléculaire HLi
Poids moléculaire (g/mol) 7.95
Numéro MDL MFCD00011074
Clé InChI SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
CID PubChem 62714
Nom IUPAC Hydrure de lithium
SMILES [H-].[Li+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium hydride
Point de fusion 680.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min
Formule linéaire LiH
Fieser 04,304; 13,165
Merck Index 15, 5589
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: insoluble in benzene and toluene, soluble in ether
Poids de la formule 7.95
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Gravité spécifique 0.82
Densité 0.8200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium hydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.