Learn More
Oxyde de lithium, solution 1M dans l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10298983
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2388-07-0, 64-17-5
Formule moléculaire C2H5LiO
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00050493
Clé InChI AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium ethoxide, lithium ethylate, lithotab ethoxide, lioet, acmc-1cex9, ethanol, lithium salt 9ci, lithium 1+ ion ethoxide
CID PubChem 23661847
SMILES [Li+].CC[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium ethoxide
Couleur Orange
Note relative au nom 1M solution in ethanol
Formule linéaire LiOCH2CH3
Concentration Exact strength on the certificate of analysis
Densité 0.8200g/mL
Nom IUPAC éthanolate de lithium(1+)
Poids de la formule 52
Identification Confirmed
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Quantité 800 mL
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use