Learn More
Carbonate de lithium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium Carbonate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | Li2CO3 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3999191 |
Poids de la formule | 73.89g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | purum |