Learn More
Dihydrate d’acétate de lithium, purum p.a., ≥ 97,0 % (NT), Honeywell™
Code produit. 15656040 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
1 kg, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Purum p.a., cristallisé, ≥ 97,0% (NT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6108-17-4
Formule moléculaire C2H7LiO4
Poids moléculaire (g/mol) 102.014
Numéro MDL MFCD00066949
Clé InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
CID PubChem 23666338
Nom IUPAC lithium ; acétate ; dihydraté
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium acetate dihydrate
Point de fusion 53°C to 56°C
Couleur Blanc
Forme physique Solid
Quantité 1 kg
Formule linéaire CH3COOLi · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3564320
Poids de la formule 102.02g/mol
Pourcentage de pureté ≥97.0% (NT)
Odeur No data
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.3g/cm3
Nom du produit
Dihydrate d’acétate de lithium, purum p.a., ≥ 97,0 % (NT), Honeywell™ >