Learn More
Lithium, plus de 99 %, granulaire, sec, Thermo Scientific Chemicals
107.54€ - 649.23€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-93-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Li |
Poids moléculaire (g/mol) | 6.94 |
Numéro MDL | MFCD00134051 |
Clé InChI | WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549 |
CID PubChem | 3028194 |
ChEBI | CHEBI:30145 |
Nom IUPAC | lithium |
SMILES | [Li] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10481251
|
Thermo Scientific Acros
211440250 |
25 g |
107.54€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10164550
|
Thermo Scientific Acros
211442500 |
250 g |
649.23€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-93-2 | |
6.94 | |
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N | |
3028194 | |
lithium |
Li | |
MFCD00134051 | |
litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549 | |
CHEBI:30145 | |
[Li] |
Spécification
Lithium | |
7439-93-2 | |
1340.0°C | |
99+% | |
MFCD00134051 | |
15, 5576 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming lioh and hydrogen, soluble in liquid ammonia and acids, decomposes in alcohol | |
[Li] | |
6.94 | |
CHEBI:30145 | |
≥99% |
99+% | |
180.0°C | |
0.5300g/mL | |
Li | |
01,570; 03,174; 04,286; 05,376; 10,234; 11,286; 13,157; 15,184; 17,161 | |
litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549 | |
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N | |
lithium | |
3028194 | |
6.94 | |
Granulés |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P :
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Éviter tout contact avec l’eau, à cause du risque de réaction violente et d’inflammation spontanée.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-102-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ5540000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : produit devenant gris foncé à l’air
- Lithium
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.