Learn More
Étalon d’isotope de lithium 6 pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11436018
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Li 6100 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium 6 Isotope Standard
CAS 7439-93-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.01, 2.0, 97.99
Quantité 125 mL
% max. CAS 0.01, 2.0, 97.99
Certificat d’analyse Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Formule moléculaire Li
Numéro MDL MFCD00134051
Clé InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]
Nom IUPAC lithium
Poids moléculaire (g/mol) 6.94
CID PubChem 3028194
ChEBI CHEBI:30145
Qualité Trace ICP/ICP-MS
Solvant ou matrice 2% HNO3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire