Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de sulfonyle lissamine rhodamine B, +99 %
Code produit. 10536792
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62796-29-6
Formule moléculaire C27H29ClN2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 577.107
Numéro MDL MFCD00042001
Clé InChI YERWMQJEYUIJBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sulforhodamine B sulfonyl chloride
CID PubChem 65223
Nom IUPAC 5-chlorosulfonyl-2-[3-(diéthylamino)-6-diéthylazaniumylidenexanthen-9-yl]benzènesulfonate
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride
Note relative au nom 99+%
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 577.11
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Molar ext.%gt; 85, 000L/mol.cm(lambda 564 +/- 3nm) in dichloromethane
Couleur Vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.