Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, PET
Provides the clarity of glass with the safety of plastic.
250.00€ - 600.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 27 mm |
Matériau | PET |
Volume (métrique) | 20 mL |
Hauteur (métrique) | 61 mm |
Code produit | Marque | Matériau du bouchon | Matériau (doublure) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau du bouchon | Matériau (doublure) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12427361
|
DWK Life Sciences
986746 |
Urée | Cône en polyéthylène | 1000 |
600.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12437361
|
DWK Life Sciences
986751 |
PP | Feuille | 500 |
250.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12497351
|
DWK Life Sciences
986740 |
PP | Mousse de polyéthylène | 1000 |
417.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12457361
|
DWK Life Sciences
986754 |
Polyéthylène | Sans joint | 500 |
250.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12467361
|
DWK Life Sciences
986756 |
Urée | Cône en polyéthylène | 500 |
365.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12447361
|
DWK Life Sciences
986752 |
Urée | Feuille | 500 |
278.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Offre la clarté du verre associée à la sécurité du plastique.
- Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts
- Clarity of glass with the safety of plastic
- Vials can be safely incinerated
- No harmful gas is generated
- Packaged in 5 utility trays with each partition tray holding 100 vials
- Utility trays serve as a way to store your samples
Spécification
Transparent | |
PET | |
61 mm |
27 mm | |
20 mL | |
22-400 |