Learn More
Buerkle™ Échantillonneur liquide, à placer sur le flacon
La vanne s’ouvre en fixant le récipient pour échantillon afin de vider l’échantillon. Échantillonneur pour liquides fins à visqueux. Facile à utiliser avec manipulation à une main. Avec entonnoir de vidage pour un remplissage en toute sécurité des flacons d’échantillons. Matériau AISI 316L (1.4404).
Marque: Buerkle™ 5326-0004
347.01 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La vanne est ouverte lorsque l’échantillonneur est fixée au récipient pour échantillon. Fourni avec un entonnoir de vidage pour le remplissage en toute sécurité des flacons d’échantillons.- V4A
- Autoclavable jusqu’à 121°C20 min. max.
Spécification
Échantillonneur de liquide | |
Autoclavable | |
100 ml | |
535 mm |
Acier inoxydable (V4A) | |
Entonnoir de vidage | |
32 mm |