Learn More
Sampling Systems™ Liquid Master
Disponible dans toute une gamme de longueurs et de diamètres pour offrir une gamme de volumes d’échantillons. Sampling Systems™ Liquid Master est idéal pour le prélèvement d’échantillons à partir de liquides à faible viscosité et à viscosité moyenne.
Marque: Sampling Systems™ 5035J-2000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériel de contact du produit disponible en : Acier inoxydable 316 l, PTFE/FEP de qualité alimentaire, polypropylène
- Facile à démonter pour le nettoyage
- Échantillonnage à point unique et à section transversale
Spécification
Échantillonneur liquide | |
1500 mL | |
35 mm |
PTFE, FEP | |
Liquides d’échantillonnage | |
2000 mm |