Learn More
Sampling Systems™ Liquid Master
Disponible dans toute une gamme de longueurs et de diamètres pour offrir une gamme de volumes d’échantillons. Sampling Systems™ Liquid Master est idéal pour le prélèvement d’échantillons à partir de liquides à faible viscosité et à viscosité moyenne.
Marque:  Sampling Systems™ 5035J-1000
Code produit. 15899321
  • 465.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Matériel de contact du produit disponible en : Acier inoxydable 316 l, PTFE/FEP de qualité alimentaire, polypropylène
  • Facile à démonter pour le nettoyage
  • Échantillonnage à point unique et à section transversale
Spécification
Spécification
Échantillonneur liquide
500 mL
35 mm
PTFE, FEP
Liquides d’échantillonnage
1000 mm