Learn More
Sampling Systems™ Liquid Dip Sampler
The stainless steel liquid dip sampler is ideal for taking a wide variety of liquid samples from the surface. Once the sample has been collected, the liquid dip sampler can simply be pushed against the container, allowing for the liquid to be easily emptied.
177.48€ - 201.29€
Spécification
Type de produit | Dip Sampler |
---|---|
Matériau | Stainless Steel (316L) |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Graduée | No |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17942052
|
Sampling Systems™
5175A-50 |
50 mL |
177.48€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17952052
|
Sampling Systems™
5175A-100 |
100 mL |
201.29€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Made from high quality and chemically resistant 316L stainless steel
- Different sizes available
- Convenient, hands-free emptying feature
Spécification
Dip Sampler | |
Autoclavable | |
No |
Stainless Steel (316L) | |
Reusable | |
Non-sterile |