Learn More
Kartell™ Revêtement pour cônes en verre
Spécialement conçus pour empêcher les joints en verre usinés de se coincer
Marque:  Kartell™ 0104200
Code produit. 15835497
  • 32.85€ / 10 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conformes à la norme DIN 12242
  • Adapté aux denrées alimentaires
Compliance
DIN 12242
Spécification
Spécification
PTFE
10/boîte
31 mm
34/35
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Kartell™ Revêtement pour cônes en verre > Taille du cône : 34/35