Learn More
LIN9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LIN9 |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837884
|
Proteintech
17882-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16827884
|
Proteintech
17882-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
LIN9 belongs to the lin-9 family and acts as a tumor suppressor. It inhibits DNA synthesis. Its ability to inhibit oncogenic transformation is mediated through its association with RB1. LIN9 plays a role in the expression of genes required for the G1/S transition.Spécification
LIN9 | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q5TKA1, Q8C735 | |
286826, 689523, 72568 | |
LIN9 Fusion Protein Ag11889 | |
Primary | |
-20°C | |
LIN9 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BARA, BARPsv, hLin 9, HuLin 9, Lin 9, lin 9 homolog (C. elegans), LIN9, pRB associated protein, Protein lin 9 homolog, TGS, TGS1, TUDOR gene similar protein | |
LIN9 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |