Learn More
BINDER™ Photométrie radiométrique
S’utilise avec : Unités BINDER KBW 240, KBW 400, KBW 720
Marque: BINDER™ 8012-0910
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 25 points de mesure sur les 3 niveaux de mesure
- Distribution spectrale de 385 à 785 nm ou de 250 à 785 nm
- Pour l’éclairage, l’irradiance, la lumière visible et l’UV-A (8012-9010 uniquement)
Spécification
Photométrie de la lumière - certificat inclus, éclairage et irradiance pour la lumière visible et les UV-A, 25 points de mesure sur 3 niveaux de mesure, ainsi que distribution spectrale (250-785 nm) | |
25 points de mesure | |
Éclairage, irradiance, lumière visible, UV-A |
Chambres BINDER KBW 240, KBW 400, KBW 720 | |
Accessoire, photométrie légère | |
Certificat |