Learn More
Ohaus™ Agitateur incubateur pour travaux légers
L’agitateur incubateur pour travaux légers OHAUS™ est conçu pour les applications avec des charges plus légères nécessitant des résultats précis et reproductibles.
Marque: Ohaus™ 30391919
2536.50 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour incuber les échantillons de 10° sous la température ambiante à 65°C selon le modèle
- Affichage LED avec commandes tactiles
Spécification
3 mm | |
100 à 1200 tr/min | |
5°C à 65°C | |
CE, TUV | |
17,00 in | |
43,20 x 27,90 cm | |
10,70 in | |
17,00 in | |
27,90 cm | |
1 sec à 160 h |
3,6 kg | |
230 V, 50/60 Hz, 5 A | |
5 A | |
Plateforme en aluminium | |
43,20 cm | |
43,2 x 27,9 x 27 cm | |
27,0 cm | |
43,20 cm | |
ISLD04HDG, Moteur CC sans balais ; triple excentration |