Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, Cy™5.5
Échantillons fluorescents sur image pour une longueur d’onde spécifique
Marque: Invitrogen™ AMEP4673
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contient des cubes lumineux à LED uniques et exclusifs
- Échantillons fluorescents sur image pour une longueur d’onde spécifique Le moteur lumière produit une intensité élevée sur un court trajet optique pour une plus grande excitation fluorophore
- Chaque cube contient une LED, des optiques à condensation et des filtres à revêtement dur
- Modifiable par l’utilisateur et reconnu automatiquement par le système
- Trajet optique plus court permettant une meilleure détection des signaux fluorescents
- L’éclairage continu permet d’obtenir des résultats uniformes
- Une durée de vie de l’ampoule de plus de 50 000 heures pour des coûts d’exploitation inférieurs
- Intensité lumineuse ajustable qui aide à réduire le photoblanchiment
Spécification
Cube lumineux | |
compteur de cellules automatisé Countess™ II FL, système d’imagerie EVOS™ M5000, système d’imagerie EVOS™ M7000 | |
Ex. : 655/46 Ém. : 794/160 | |
1 de chaque |
EVOS | |
Optique à condensation, filtres à revêtement rigide, LED | |
Halogénure métallique (ampoule) |