Learn More
Applied Biosystems™ TAMRA™ Dye Spectral Calibration Plate, 384-well
Utilisé pour l’étalonnage spectral TAMRA™ de vos systèmes ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex ou QuantStudio™ 12K Flex avec un bloc à 384 puits
Marque: Applied Biosystems™ 4432296
135.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Ces kits d’étalonnage sont utilisés pour maintenir votre système de PCR en temps réel avec un bloc de 384 puits. Ils comprennent des plaques d’étalonnage pour effectuer un étalonnage spectral avec colorants FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, NED™, des plaques pour effectuer un étalonnage de région d’intérêt (ROI), un étalonnage de normalisation, et pour exécuter une vérification RNase P. Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation. Les formulations de colorants pour votre système ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, ou QuantStudio™ 12K Flex, amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
- L’étalonnage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois ; Consulter le guide d’entretien de l’appareil pour l’ensemble des instructions
Informations sur la commande
Expédition de glace sèche ; stocker les plaques entre -15° et -25°C.
Spécification
Conserver les plaques d’étalonnage entre -15°C et -25°C | |
Système QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 | |
Plaque d’étalonnage spectral du colorant | |
Glace carbonique | |
Étalonnage spectral |
Tamra™ | |
Tamra™ | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
1 x 384-well plate |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.