Learn More
Invitrogen™ iBind™ Window Cover
Accessoire pour le périphérique iBind Western
Marque: Invitrogen™ SLF1001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le couvercle s’adapte sur la fenêtre de visualisation pour assurer une protection contre la lumière pendant les applications de détection fluorescente et servir d’indicateur lorsque l’appareil est en marche.
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Spécification
Transfert Western | |
iBind™ | |
1 each |
iBind™ | |
Cache-fenêtre |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.